missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BGH Reverse Primer

Artikelnummer. 11685591
Click to view available options
Menge:
2μ g
Packungsgröße:
2 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11685591

Marke: Invitrogen™ N57502

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Der Primer wird als 2 μg-Menge geliefert, was 358 pMol entspricht.

Sequenzierung von Primer zur Sequenzierung von Säugetierexpressionsvektoren mit BGH-Polyadenylierungssignal

  • Die Reihenfolge des Primers ist: 5′d[TAGAAGGCACAGTCGAGG]3′
  • Die Schmelztemperatur beträgt 54,8 °C
  • Lypholisiert

Sanger-Sequenzierung, Sanger-Sequenzierungstechnologie und -Zubehör, Sequenzierung

Bestellinformation

Versandbedingung: Trockeneis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Lyophilisiert
Produkttyp Primer
Inhalt und Lagerung Langfristige Lagerung des Primers bei -20 °C.
Primer-Länge 18-mer
Primer-Sequenz TAGAAGGCACAGTCGAGG (5' bis 3')
Reinigungsverfahren Gel-aufgereinigt
Versandbedingung Trockeneis
Menge 2μ g

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt