Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET100 Directional TOPO™ Expression Kit with BL21 Star™ (DE3) One Shot™ Chemically Competent E. coli
Beschreibung
Beinhaltet
200 ng linearisierter, Topoisomerase I-aktivierter Champion pET-Vektor; steriles Wasser; dNTPs; 10x-PCR-Puffer; Salzlösung; Kontroll-Template und -Primer; Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening sowie eine Expressionskontrolle. Die TOP10-Box enthält einundzwanzig 50 μl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid.
- Basierend auf T7-Expressionsvektoren, die ursprünglich von Studier und Kollegen entwickelt wurden, wird eine starke Expression erreicht, da die T7-RNA-Polymerase prozessiver ist als die native E. coli-RNA-Polymerase und sie der Transkription von Genen von Interesse gewidmet ist
- Die Proteinproduktion wird im System durch den Expressionsstamm BL21 Star E. coli weiter verbessert, der die Stabilität von mRNA-Transkripten signifikant verbessert und die Proteinexpression auf das bis zu Zehnfache erhöht
- Vereinfachte, effiziente direktionale TOPO-Klonierung ermöglicht das schnelle Einfügen eines Champion pET-Expressionsvektors
- Verfügen über linearisierte mit Topoisomerase I aktivierte ChampionpET Expressionsvektoren für direktionale Klonierung innerhalb von fünf Minuten
- Die Technologie der direktionalen TOPO-Klonierung erleichtert die Genexpression, da ein Proofreading-Enzym für die PCR verwendet wird, was zu weniger Fehlern bei den klonierten Genen führt
- Mehr als 90 % der Klone weisen die korrekte Ausrichtung für die Genexpression auf, wodurch die Zeit für das Kolonie-Screening reduziert wird
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Induzierbar |
| Induktionsmittel | IPTG |
| Promoter | T7, lacO |
| Produkttyp | TOPO Expressionskit |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Keine |
| Inhalt und Lagerung | Jedes Champion™ pET-direktionale TOPO™ Expressionskit wird als komplettes Expressionssystem geliefert. Die Box für die direktionale TOPO™ Expression enthält 200 ng linearisierten, mit Topoisomerase I aktivierten Champion™ pET-Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, Kochsalzlösung, Kontroll-Template und -Primer, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und eine Expressionskontrolle. Bei -20°C lagern. Die One Shot™ TOP10 Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Die One Shot™ BL21 Star™(DE3)-Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Kits mit Lumio™ Technologie enthalten 20 µl Lumio™ Detektionsreagenz. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AMPR) |
| Bakterien- oder Hefenstamm | BL21 Star™(DE3) |
| Spaltung | EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle |
| Expressionssystem | E. coli |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.