Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET302/NT-His and pET303/CT-His Vector Kit
Artikelnummer. 10785243
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10785243 10 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10785243 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K630203
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für das Klonieren von Genen von Interesse über Restriktionsenzyme und Ligase (REaL) und anschließender hoher Expression durch den stark bakteriophagen T7-Promotor
  • Zusätzlich zum T7-Promotor enthält jeder Vektor nur die notwendigen Funktionselemente und N- oder C-terminales 6xHis-Tag (pET302/NT-His und pET303/CT-His) für eine bequeme Aufreinigung und Erkennung
Bakterienexpression, Bioproduktion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Induktionsmittel IPTG
Promoter T7
Produkttyp DNA-Klonierungsvektorkit
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Proteinmarkierung His-Tag (6x)
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 10 μg
Vektor pET, pDEST
Produktlinie Champion