Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kit
Artikelnummer. 10097332
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
50 Aufreinigungen
960 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10097332 50 Aufreinigungen 1 Stück
10707433 960 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10097332 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. CS11021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • ChargeSwitch Lysepuffer (L11)
  • ChargeSwitch Magnet-Beads
  • Proteinase K (20 mg/ml in 50 mm Tris-HCl, pH 8.5, 5 mm CaCl2, 50 % Glycerin)
  • ChargeSwitch Aufreinigungspuffer (N6)
  • ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
  • ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mm Tris-HCl, pH 8.5)
Benötigt
Verwendung von magnetischem Zubehör.
Kit enthält die erforderlichen Reagenzien
  • Probengröße 1 bukkalen Tupfer; normalerweise verwendbar für bis zu 6 μg
  • Maximale Ergebnisempfindlichkeit
  • Schnelles Einzelröhrchen-Protokoll, geeignet für automatische Analysen
  • Hochwertige DNA für die nachgeschaltete Single Tandem Repeat (STR) Analyse
  • Das ChargeSwitch gDNA Kit für bukkale Zellen maximiert die Ausbeute hochwertiger genomischer DNA aus bukkalen Proben für eine schnelle Verarbeitung von Wangenabstrichen
    • Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus bukkalen Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Bukkale Zelle
Inhalt und Lagerung Alle Komponenten des ChargeSwitch™ gDNA-Kits für bukkale Zellen werden bei Raumtemperatur geliefert. Nach Erhalt sollte die Proteinase K bei 4 “C gelagert werden. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar.
Komponenten:
ChargeSwitch™ Lysepuffer (L11)
ChargeSwitch™ magnetische Beads
Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin)
ChargeSwitch™ Aufreinigungspuffer (N6)
ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12)
ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Format Kit
Isolation Technology ChargeSwitch™ Chemie
Probentyp Bukkalproben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forensik
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Produktlinie ChargeSwitch
Produkttyp gDNA-Kit für Bukkalzellen
Menge 50 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Genomische DNA