Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Plant Kit
Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
409.00 € - 3115.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Alle Komponenten des ChargeSwitch™ gDNA-Pflanzenkits werden bei Raumtemperatur geliefert. RNase A nach Erhalt bei 4 °C lagern. Alle anderen Komponenten des Kits bei Raumtemperatur aufbewahren. Komponenten: ChargeSwitch™ magnetische Beads (25 mg/ml in 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM CaCl2, 0,1 % Tween 20) ChargeSwitch™ Lysepuffer (L18) ChargeSwitch™ Fällungspuffer (N5) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12) ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E6; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 mit 1 mM EDTA) RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA) 10 % SDS in deionisiertem Wasser 10 % Detergent (D1) |
---|---|
Format | Kit |
Isolation Technology | ChargeSwitch™ Chemie |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR, Southern Blotting, Sequenzierung, Klonierung |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Beinhaltet: ChargeSwitch Magnet-Beads (25 mg/ml in 10 mm MES, pH 5.0, 10 mm NaCl, 0.1 % Tween 20)< br / >
ChargeSwitch Lysepuffer (L18)< br / >
ChargeSwitch Fällungspuffer (N5)< br / >
ChargeSwitch Waschpuffer (W12 )< br / >
ChargeSwitch Elutionspuffer (E6 ;10 mm Tris-HCl, pH 8.5 mit 1 mm EDTA)< br / >
RNase A (5 mg/ml in 10 mm Tris-HCl, pH 8.5, 10 mm EDTA)<, br / >
10% SDS in entionisiertem Wasser<br / >
10% Reinigungsmittel (D1)
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Probentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Probentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10695273
|
Invitrogen™
CS18000 |
96 Aufreinigungen | Pilze, Pflanzen |
409.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10238392
|
Invitrogen™
CS1800010 |
960 Aufreinigungen | Blatt, Samen |
3115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Das ChargeSwitch™ gDNA Pflanzenkit nutzt eine auf magnetischen Beads basierende Technologie, die eine schnelle und effiziente Isolierung von genomischer DNA aus Pilz- und Pflanzenproben, einschließlich Blättern, Geweben und Samen, in weniger als 15 Minuten nach der Lysatvorbereitung ermöglicht.
- Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
- Kompatibel mit Protokollen mit hohem Durchsatz
- Optimal für viele verschiedene nachgeschaltete Anwendungen geeignet.
- Weniger Risiken, weniger Abfall.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Pflanzen und Pilzen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ gDNA-Pflanzenkits werden bei Raumtemperatur geliefert. RNase A nach Erhalt bei 4 °C lagern. Alle anderen Komponenten des Kits bei Raumtemperatur aufbewahren. Komponenten: ChargeSwitch™ magnetische Beads (25 mg/ml in 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM CaCl2, 0,1 % Tween 20) ChargeSwitch™ Lysepuffer (L18) ChargeSwitch™ Fällungspuffer (N5) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12) ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E6; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 mit 1 mM EDTA) RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA) 10 % SDS in deionisiertem Wasser 10 % Detergent (D1) |
|
ChargeSwitch™ Chemie | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
gDNA-Pflanzen-Kit | |
Genomische DNA |
Kit | |
PCR, Southern Blotting, Sequenzierung, Klonierung | |
ChargeSwitch™ | |
Raumtemperatur | |
15 min |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.