Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Lysis Buffer L13
Skalierbar für den Einsatz in Einzelröhrchen oder für die automatisierte Extraktion
Marke: Invitrogen™ CS11202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.27000kg
Beschreibung
- ChargeSwitch Kit für die forensische DNA-Aufreinigung ist eine magnetische Bead-Methode, die für alle Arten von forensischen Tatortproben für die STR-Profilerstellung entwickelt wurde
- Skalierbar für den Einsatz in Einzelröhrchen oder für die automatisierte Extraktion
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Blut (großer Maßstab, > 1 ml), gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 μl bis 1 ml), gDNA aus forensischen Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lysepuffer | |
Kit | |
Weniger genutzte Ressourcen, weniger Verschwendung und weniger gefährlich | |
Lysepuffer L13 | |
Raumtemperatur |
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ Aufreinigungskits für forensische DNA sind im Lieferzustand ungekühlt. Nach Erhalt die Proteinase K bei 4 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. Alle Komponenten bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. | |
DNA-Extraktion | |
ChargeSwitch™ | |
800 ml |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.