Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Plasmid ER Mini Kit
Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
Marke: Invitrogen™ CS10100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet: ChargeSwitch Magnetische Beads (25 mg/ml) in 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20
RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA)
Resuspensionspuffer (R4; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA)
ChargeSwitch Lysepuffer (L9)
ChargeSwitch Präzipitationspuffer (N5)
ChargeSwitch Waschpuffer (W11)
ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Endotoxin-Reduktionsreagenz (D1; ETRR)
Benötigt : Magnetisches Gestell
Beschreibung
ChargeSwitch™ Plasmid ER Mini Kit verwendet Technologie auf Basis magnetischer Beads, um eine schnelle und effiziente Aufreinigung von Plasmid-DNA aus 1-5 ml frischen, über Nacht bestehenden Bakterienkulturen ohne Verwendung von chaotropen Salzen, organischen Lösungsmitteln oder Ethanol zu ermöglichen, um bis zu 20 µg transfektionsfähige Plasmid-DNA in einer Gesamtzeit von ca. 10 Minuten nach der Probenvorbereitung zu erhalten.
- Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
- Verbesserte Leistung mit mitgeliefertem Magnetgestell
- Saubereres gereinigtes Plasmid für optimale Leistungsfähigkeit bei nachgeschalteten Prozessen
- Hochwertige Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute
- Kompatibel mit MagnaRack™ Magnetrack
- Zuverlässiges Leistungsverhalten in zahlreichen Downstream-Prozessen
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, MiniPrep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ Plasmid ER (Endotoxin Reduced) Mini Kits werden bei Raumtemperatur geliefert. Komponenten nach Erhalt wie folgt lagern: Den Fällungspuffer (N5) bei 4 “C lagern. RNase A in Resuspensionspuffer (R4) mischen und RNase A in Resuspensionspuffer (R4) bei 4 “C lagern. Die anderen Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Komponenten: ChargeSwitch™ Magnetische Beads (25 mg/ml) in 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20 RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA) Resuspensionspuffer (R4; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA) ChargeSwitch™ Lysepuffer (L9) ChargeSwitch™ Fällungspuffer (N5) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W11) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12) ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5) Endotoxin-Reduktionsreagenz (D1; ETRR) |
|
ChargeSwitch™ Chemie | |
Bakterienkultur | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
50 Aufreinigungen | |
ChargeSwitch™ | |
50 Aufreinigungen | |
Plasmid-DNA |
Kit | |
Mini | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA | |
Plasmid ER-Mini-Kit | |
Raumtemperatur | |
10 min |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.