Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Plasmid Yeast Mini Kit
Typisches Kit liefert bis zu 25 ng Plasmid-DNA
Marke: Invitrogen™ CS10203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet: ChargeSwitch Magnetische Beads (25 mg/ml in 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20)
RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA)
ChargeSwitch Resuspensionspuffer (R4)
ChargeSwitch Lysepuffer (L9)
ChargeSwitch Fällungspuffer (N5)
ChargeSwitch Waschpuffer (W11)
ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Beschreibung
Das ChargeSwitch Hefe-Plasmid Mini Kit bietet eine effiziente Methode zur Aufreinigung hochwertiger Plasmid-DNA aus 1 ml Saccharomyces cerevisiae, die in selektiven Minimalmedien gezüchtet werden. Daten aus Transformations- und PCR-Experimenten mit DNA, die mittels ChargeSwitch aufgereinigt wurde, belegen eine verbesserte Leistung im Vergleich zu mit anderen Methoden gereinigter DNA.
- Probengröße 1 ml, S. cerevisiae-Kultur
- Typische Ausbeute bis zu 25 ng
- Höhere Transformationseffizienz
- Reagenzien, die eine PCR-Hemmung vermeiden
- Reinigt DNA mit verbesserter Leistung in nachgeordneten Anwendungen
- Enthält alle erforderlichen Reagenzien für die Anzahl aufgelisteter Proben und erfordert Magnet-Zubehör
DNA-& RNA-Aufreinigung & -analyse, DNA-Extraktion, MiniPrep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ Hefe-Plasmid Mini Kits werden bei Raumtemperatur geliefert. Komponenten nach Erhalt wie folgt lagern: RNase A in Resuspensionspuffer (R4) mischen und RNase A in Resuspensionspuffer (R4) bei 4 “C lagern. Fällungspuffer (N5) bei 4 “C lagern, um die Performance zu verbessern. Die anderen Kitkomponenten bei Raumtemperatur lagern. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Komponenten: ChargeSwitch™ Magnetische Beads (25 mg/ml) in 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20 RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA) ChargeSwitch™ Resuspensionspuffer (R4) ChargeSwitch™ Lysepuffer (L9) ChargeSwitch™ Fällungspuffer (N5) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W11) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12) ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5) |
|
ChargeSwitch™ Chemie | |
Hefe | |
PCR, Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, Transformation | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA | |
Plasmid Hefe Mini-Kit | |
Raumtemperatur |
Kit | |
Mini | |
Plasmid-DNA | |
Weniger gefährlich, geringerer Ressourcenverbrauch und weniger Abfall | |
50 Aufreinigungen | |
ChargeSwitch™ | |
50 Aufreinigungen | |
Plasmid-DNA |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.