Beschreibung
- Das Invitrogen Colorimetric ReadiLAMP Kit für SAR-CoV-2 ist eine Lösung auf Basis der Schleifen-vermittelten isothermen Amplifikation (LAMP) für den schnellen SAR-CoV-2-Nachweis in Speichel- und Nasopharyngeal-/Nasenabstrichproben
- Die erste Protokolloption bietet einen Arbeitsablauf für die RNA-Aufreinigung, gefolgt von einem kolorimetrischen LAMP-Assay
- Für die robuste SAR-CoV-2 RNA-Isolierung wird das MagMAX Viral/Pathogen II -Nukleinsäure-Isolationskit (Kat.Nr. A48383) oder das PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit (Kat.Nr. 12280050) empfohlen
- Das zweite Protokoll besteht aus einer einfachen SARS-CoV-2-Virallysemethode für kompatible Probentypen, gefolgt von einem kolorimetrischen LAMP-Assay
- Dieses Protokoll erfordert keine Nukleinsäure-Isolierung oder komplexe Probenvorbereitung; stattdessen werden die Speichel- oder Nasopharyngeal-/Nasenabstrichproben direkt als LAMP-Assay-Eingang integriert
Merkmale des kolorimetrischen ReadiLAMP-Kits für SARS-CoV-2:
- Einfachheit - Die Erkennung erfolgt schnell, einfach und intuitiv ; die LAMP-Reaktion ändert die Farb von violett auf blau , wenn ein SARS-Ziel vorhanden ist
- Außer einem Heizblock mit 65 °C sind keine Instrumente erforderlich
- Empfindlichkeit - Eingabe von bis zu 50 % Volumen gereinigter RNA pro LAMP-Reaktion, wodurch eine maximale Empfindlichkeit bei der SARS-CoV-2-Detektion ermöglicht wird
- Direct-LAMP:≤250 Kopien pro Reaktion (25 μl)
- LAMP auf Basis gereinigter RNA:≤100 Kopien pro Reaktion (25 μl)
- Geschwindigkeit - Beide Protokolle können innerhalb von 1 Stunde abgeschlossen werden
- Direct-LAMP:∼30 Minuten mit rohem Speichel oder Tupfer in nicht serumhaltigen Transportmedien
- LAMP auf Basis gereinigter RNA:∼ 60 Minuten (∼30 Minuten RNA-Aufreinigung, gefolgt von 30 Minuten LAMP-Assay)
- Durchsatz: Verarbeiten Sie zwischen 1 und 96 Proben gleichzeitig und ermöglichen Sie so eine höhere Produktivität bei gleicher Personalstärke, indem Sie einzelne Röhrchen, Röhrchenstreifen oder 96-Wells verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Das Kit enthält keine Beads. Die Verwendung des RNA-Extraktion MVP II Kits mit magnetischen Beads wird empfohlen. |
| Nachweisgrenze | Direct LAMP: < 250 Kopien/25 μl LAMP Reaktion; aufgereinigte RNA-basierte LAMP: < 100 Kopien/25 μl LAMP Reaktion |
| Farbe | Während der Reaktion Farbwechsel von violett zu blau |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrische Anzeige |
| Probentyp | Speichel- oder Nasopharyngeal-/Nasal-Tupfer |
| Enzym | Superscript IV und firmeneigene Bst-abgeleitete DNA-Polymerase |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SARS-CoV-2-Überwachung |
| Zusammensetzung | Flüssig. 5 Komponenten im Kit enthalten. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heizblock |
| Enthält | LAMP Puffer (5x), Enzymgemisch (10x), SARS-CoV-2 Primer-Mix (5x), Human Control Primer-Mix (5x), SARS-CoV-2-Kontroll-RNA |
| Mehr anzeigen |