Learn More
Invitrogen™ Daughter E-Base™ device
Speziell für den Lauf von E-Gel™ 48-, E-Gel 96-, E-PAGE™ 48- und E-PAGE 96-Gelen entwickelt
Marke:  Invitrogen™ EBD03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27100kg
Artikelnummer. 10644453
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Ein Daughter E-Base™ Gerät
Beschreibung
Beschreibung
Jedes Gerät zeichnet sich durch einen geringen Platzbedarf aus und verfügt über ein integriertes Netzteil.
  • Das Daughter E-Base hat kein Netzkabel und kann nur zusammen mit dem Mother E-Base verwendet werden
  • Jedes E-Base Gerät verfügt über eine Taste EIN/Programm und einen Schalter „Timer“ unten rechts zur Steuerung des Elektrophoreselaufs
  • Die untere linke Seite jedes Geräts enthält eine Leucht-LED und eine digitale Timer-Anzeige (00-99), die anzeigt, wo sich Ihr Gel im laufenden Prozess befindet.
  • In den E-Base-Geräten sind zwei Programme voreingestellt, jeweils eines für E-Gel und E-PAGE Gele
  • Das E-PAGE 96-Gel ist nicht mit älteren Gerätemodellen kompatibel (E-Gel 96 Basis Mother und Basis Daughter)
  • Die älteren Modelle können nicht in Kombination mit den E-Base Geräten Mother und Daughter verwendet werden
  • E-Gel 48 Gele für das E-Gel 48 DNA Elektrophoresesystem für mittleren Durchsatz sind gebrauchsfertige Agarose-Fertig-Gele für die Analyse von PCR-Produkten und DNA-Fragmenten mit mittlerem Durchsatz
  • Alle E-Gel Gele enthalten eine Gelmatrix und Elektroden, verpackt in einer UV-transparenten Einweg-Kassette
  • E-Gel 48 Gele sind mit Ethidiumbromid versehen und enthalten 2 Reihen von Wells mit 24 Proben-Wells und 2 Marker-Wells pro Reihe
  • Die Proben haben eine Lauflänge von 3,2 cm. E-Gel 48 -Gele können mit Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Systemen geladen werden.
  • DNA-Banden lösen sich innerhalb von höchstens 20 Minuten klar auf.
  • Zum präzisen und mühelosen Nachverfolgen von Gelen ist jede Kassette einzeln mit einem EAN39-Barcode gekennzeichnet
Es werden zwei Arten von Basisgeräten angeboten:
  • 1. Das Mother E-Base™ Gerät verfügt über ein Netzkabel, das direkt an eine Steckdose angeschlossen werden kann. Dieses Gerät wird Elektrophorese eines einzelnen Gels verwendet.
  • 2. Das Daughter E-Base Gerät wird an das Mother E-Base und an weitere Daughter E-Base Geräte angeschlossen, um zwei oder mehr Gele gleichzeitig zu elektrophorisieren.
E-Gel 96 DNA-Elektrophoresesystem für hohen Durchsatz
  • Gebrauchsfertige E-Gel 96 Fertig-Gele sind für die schnelle DNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz konzipiert.
  • Wie alle E-Gel Gele enthalten E-Gel 96-Gele eine Gelmatrix und Elektroden, die in einer UV-durchlässigen Einwegkassette verpackt sind.
  • Jedes Gel enthält 96 Proben-Wells und 8 Marker-Wells, die in einem patentierten, gestaffelten Format angeordnet sind. Daraus ergeben sich Proben mit einer Lauflänge von 1,6 cm.
  • Die Gele sind kompatibel mit automatischen Beladerobotern mit 8, 12 und 96 Spitzen, um optimale Leistung und Auflösung zu bieten.
  • Mit Laufzeiten von nur 12 Minuten können bis zu 2.000 Proben an einem einzigen Tag verarbeitet werden. Das erspart Wochen von Screening-Zeit.
  • Wie bei E-Gel 48-Gelen ist jede Kassette einzeln mit einem EAN39-Barcode gekennzeichnet, der von den meisten handelsüblichen Roboter-Barcodelesegeräten erkannt wird.
  • E-Gel 96 Gele werden wahlweise mit Ethidiumbromid oder mit SYBR™ Safe DNA Gel-Farbstoff versetzt angeboten
E-PAGE™ Protein-Elektrophoresesystem für hohen Durchsatz
  • Das E-PAGE Protein-Elektrophoresesystem für hohen Durchsatz (HTP) ist eines der wenigen erhältlichen Systeme für schnelle, pufferlose Proteinanalyse mit hohem Durchsatz.
  • Das System besteht aus E-PAGE 96 Gelen, integrierten E-Base™ Devices, der E-Holder™ Platform und der kostenlosen E-Editor™ 2.0 Software.
E-PAGE 96-Gele
  • E-PAGE 96-Gele sind eigenständige Fertig-Gele mit Gelmatrix und Elektroden, verpackt in einer UV-transparenten Einweg-Kassette
  • Jedes E-PAGE 96-Gel enthält 96 Probenspuren und 8 Markerspuren in einem patentierten, gestaffelten Well-Format mit einer Lauflänge von 1,6 cm.
  • Die Well-Öffnungen der E-PAGE 96-Kassette sind mit dem standardmäßigen 96-Well-Plattenformat kompatibel und können bequem mit einem Mehrkanalpipettengerät oder Liquid-Handling-Robotergeräten mit 8-, 12- oder 96 Spitzen beladen werden (Abbildung 2).
  • E-PAGE 96-Kassetten können bequem mit einem Butterfly-Öffner geöffnet werden, um das Gel zum Färben oder zum Blotting zu entnehmen. Zudem ist jede E-PAGE 96-Kassette mit einem individuellen Barcode gekennzeichnet.
E-Editor™ 2.0 Software
  • Die E-Editor 2.0-Software ist für die schnelle und bequeme Analyse von Ergebnissen aus E-Gel 96- und E-PAGE 96-Gelen und -Blots konzipiert. Mit Hilfe des digitalen Bilds des Gels konfiguriert die Software die versetzten Spuren zu einem neu gruppierten und ausgerichteten Bild um. Dadurch vereinfachen sich Vergleich, Dokumentation und Zuordnung bezüglich der ursprünglichen Plattenkoordinaten, sodass wichtige Ergebnisse schnell erkannt werden können.
  • E-Holder™ Plattform
    • Die E-Holder Plattform ist in der Größe mit automatisierten Standardsystemen kompatibel. Dadurch ist ein anwenderfreundlich Laden von Proben in einer von Handarbeit freien Roboterumgebung möglich, wenn die Nutzung von E-Base Geräten nicht praktikabel ist oder wenn sich die Proben in der Warteschlange für diese Geräte befinden.
    1D-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
    Spezifikation
    Spezifikation
    Ein Daughter E-Base™ Gerät
    Novex™
    Raumtemperatur
    E-Base™
    Tochter-E-Base-Gerät
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.