Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD8 Positive Isolation Kit
Liefert superparamagnetische Beads, die eine schonende Isolierung von reinen CD8+ T-Zellen aus Vollblut, Knochenmark, Buffy-Coat, mononukleären Zellen (MNC) oder Gewebeextrakten ermöglichen.
Marke: Invitrogen™ 11333D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: 5 ml Dynabeads CD8, mit monoklonalem Anti-CD8-Antikörper beschichtet, und 2 ml DETACHaBEAD™ CD8.
Beschreibung
Die Zellen werden mit dem DETACHaBEAD aus den Beads freigesetzt; Reagenz, um bead- und antikörperfreie Zellen zu erhalten.
- Schonende Isolierung von CD8+-T-Zellen aus jeder Probe – keine Säulen erforderlich
- Bead- und antikörperfreie Positivisolierung von CD8+-Zellen für jeden nachfolgenden Assay
- Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
- Zelltyp: T-Zellen (CD8)
- Isolierungsmethode: Positivisolierung
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Probentyp: But, PBMC
- Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
- Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
T-Zellen (CD8) | |
Kit zur Isolierung positiver Zellen | |
Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen | |
DETACHaBEAD™, DYNAL™, Dynabeads™ | |
PBMC, Blut | |
1x10^7 PBMCs pro Isolierung | |
4,5 μm |
Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ CD8 mit monoklonalem Anti-CD8-Antikörper und 2 ml DETACHaBEAD™ CD8 beschichtet. Lagerungsbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren. |
|
Positivisolierung | |
>95 % | |
Forschungsgrad | |
Raumtemperatur | |
Human |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.