Learn More
Invitrogen™ dGTP (10 mM)
Gebrauchsfertige Lösung
Marke:  Invitrogen™ 18254011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 10769613
  • 147.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Lieferung in einer Konzentration von 10 mm in Tris-HCl (pH 7,5). Das 10 mm dNTP-Gemisch enthält alle vier dNTPs mit einer Endkonzentration von je 10 mm.
Beschreibung
Beschreibung
10 mm dNTP-Gemischmix, dATP, dCTP, dGTP und dTTP (2'-Deoxynucleosid 5'-Triphosphate) eignen sich für PCR, Sequenzierung, Nick-Übersetzung, Fill-in, cDNA-Synthese and TdT-Tailing-Reaktionen sowie als Verdünnung für dNTPs mit Radiomarkierung.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Das Nukleotid wird als praktische, gebrauchsfertige Lösung mit einer Konzentration von 10 mM in Tris-HCl (pH 7,5) geliefert. Bei -20 °C lagern.
Unmarkiert
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
10 mmol
Liquid
250 μl
Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Isothermal Amplification
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.