Learn More
Invitrogen™ DMRIE-C Transfection Reagent
Geeignet für die Transfektion von DNA und RNA in eukaryotische Zellen
Marke:  Invitrogen™ 10459014
876.04 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10514613
  • 1314.00 € / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Enthält ein Röhrchen (1 ml) DMRIE-C Transfektionsreagenz.
Beschreibung
Beschreibung
DMRIE-C Transfektionsreagenz ist besonders wirksam für die Transfektion von Suspensionszellen (z. B. Jurkat) und anderen lymphoidbasierten Zelllinien. DMRIE-C kann auch für die In-vivo-Abgabe von DNA verwendet werden. DMRIE-C ist eine 1:1 (M/M) liposomale Formulierung aus dem kationischen Lipid DMRIE (1,2-Dimyristyloxy-propyl-3-dimethyl-hydroxy-ethyl-Ammoniumbromid) und Cholesterin in membrangefiltertem Wasser.
DNA & RNA-Aufreinigung & -analyse, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolation, Gesamt-RNA aus Flüssigproben (z. B. Serum, Virus), virale RNA/DNA-Aufreinigung, gDNA aus Virusproben
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
Enthält ein Röhrchen (1 ml) DMRIE-C Transfektionsreagenz. Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
1 ml
Nasses Eis
Etablierte Zelllinien
Plasmid-DNA
Transfektion
Transfektionsreagenz
Nein
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.