Learn More
Invitrogen™ DNAzol™ BD Reagent, for isolation of genomic DNA from whole blood
Schnelle Isolierung genomischer DNA aus Vollblut
Marke: Invitrogen™ 10974020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
DNAzol BD Reagenz ist ein gebrauchsfertiges organisches Reagenz, das speziell für eine Reaktion innerhalb von 30 Minuten entwickelt wurde.
- Speziell formuliert für die Extraktion genomischer DNA aus Vollblut
- Optimiert für die schnelle Isolierung genomischer DNA
- Effiziente Isolierung genomischer DNA aus Vollblut
- Schnelle Isolierung genomischer DNA
- Isolierte DNA, die für viele Downstream-Prozesse verwendet wird
DNA-/RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Blut (mittlere Volumen, 100 μl bis 1 ml), gDNA aus Blut (kleine Volumen, < 100 μl), gDNA aus Virusproben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Blut | |
PCR, Southern Blotting, Sequenzierung, Klonierung | |
DNAzol™ | |
100 ml | |
Genomische DNA |
Organische Extraktion | |
Genomische DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
BD-Reagenz | |
Raumtemperatur | |
30 min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.