Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD81 Flow Detection Reagent (from cell culture)
Artikelnummer. 15490544
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490544 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15490544 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 10622D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ermöglicht den Nachweis von CD9-positiven extrazellulären Vesikeln wie Exosomen in angereicherten Zellkulturmedien mittels Durchflusszytometrie oder Elektronenmikroskopie
Exosomen in Zellkulturmedien müssen zuerst mit dem Isolierungsreagenz für Gesamtexosomen (aus Zellkulturmedien) oder herkömmlicher Ultrazentrifugation angereichert werden. Das Durchfluss-Nachweisreagenz für Exosomen mit humanem CD81 (aus Zellkultur) ermöglicht die einfache Visualisierung von Exosomen mittels Durchflusszytometrie unter Verwendung dieser magnetischen Trennungstechnologie. Freie Exosomen allein sind zu klein, um von den meisten Durchflusszytometriegeräten erkannt zu werden. Die 2,7 μm großen Dynabeads Magnet-Beads ermöglichen eine eindeutige und definierte Durchflussanalyse.
  • Minimaler manueller Eingriff bei der spezifischen Bindung und Analyse von Exosomen
  • Eindeutige und definierte Durchflussanalyse mit weniger als 1 Stunde Arbeitszeit
  • Untersuchen der Expression spezifischer Marker von Exosomen-Subpopulationen
  • Protokoll ist einfach skalierbar
  • Neuere Studien deuten darauf hin, dass die Exosomen/ECV-Population aus mehreren Subpopulationen besteht, die möglicherweise unterschiedliche Funktionen haben
  • Mit der immunaffinitätsbasierten magnetischen Dynabeads Trennungstechnologie können diese Untergruppen selektiv erfasst und mittels Durchflusszytometrie und/oder Elektronenmikroskopie untersucht werden
  • Die Dynabeads Technologie vermeidet Materialverluste aufgrund von Handhabung und Zentrifugation, die normalerweise bei anderen Isolierungs- und Analysemethoden auftreten
Sorgfältiges Mischen garantiert, dass sich die Magnet-Beads nicht im Probenröhrchen absetzen. Für optimales Mischen wird ein Mischer empfohlen, der sowohl Neigung als auch Drehung ermöglicht.
Zellanalyse, Isolierung von Exosomen, Exosomen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Produkttyp Durchfluss-Detektionsreagenz
Produktlinie Dynabeads
Menge 2 mL
Probentyp Zellkulturen
Durchmesser (metrisch) 2,7 μm