Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ FlowComp™ Mouse CD8 Kit
Schonendes und anwenderfreundliches Kit zur Isolierung von durchflusskompatiblen Maus-CD8+-T-Zellen
Marke: Invitrogen™ 11462D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beinhaltet: 1 ml Antikörpergemisch, 3 ml FlowComp; Dynabeads und 40 ml FlowComp; Release Buffer
Beschreibung
Das Set ermöglicht die Isolierung Durchfluss-kompatibler Maus CD8+ T-Zellen. Die Beads werden unmittelbar nach der Positivisolierung freigesetzt und aus der Zellprobe entfernt. Dadurch wird vermieden, dass die Zellen potenziell zytotoxischen oder immunogenen Fremdstoffen wie Eisenoxiden oder Dextranen ausgesetzt werden, ein potenzielles Problem bei der Arbeit mit biologisch abbaubaren Partikeln. Außerdem werden die Zellen nicht dem Stress ausgesetzt, durch eine Säule gegeben zu werden.
- Reinheitsgrad von > 85 % und Lebensfähigkeit von > 85 % der Maus-CD8+-Zellen
- Es besteht keine Gefahr, dass die Ergebnisse durch die Isolierungsmethode beeinträchtigt werden
- Schonende auf Röhrchen basierende Methode – keine Säulen erforderlich
- Hohe Reinheit, Rückgewinnung und Viabilität
- Bead-freie Zellen – für die durchflusszytometrische Analyse geeignet
- Lebensfähige, Bead-freie CD8+ T-Zellen für den direkten Einsatz in jedem zellbasierten Assay
- Mutmaßliches Profil von Gedächtnis- und naiven CD8+-T-Zellen
- Hohe Proliferationskapazität
- Ausgangsprobe: Zellen aus Milz oder Lymphknoten
- Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
- Zelltyp: T-Zellen (CD8)
- Isolierungsmethode: Positivisolierung
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Reaktivität: Maus
- Probentyp: Blut, Lymphknoten, Milz
- Ausgangsmaterial (Zellzahl): 5x107 Zellen pro Isolierung
- Zielspezies: Maus
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
T-Zellen (CD8) | |
Kit für Zellen | |
Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen | |
DYNAL™, Dynabeads™, FlowComp™ | |
Maus | |
Raumtemperatur | |
Maus |
Das Kit enthält: 1 ml Antikörper-Mix, 3 ml FlowComp™ Dynabeads™ und 40 ml FlowComp™ Puffer. Aufbewahren bei: 2 – 8 °C |
|
Positivisolierung | |
>95 % | |
Forschungsgrad | |
Lymphknoten, Blut, Milz | |
5x10^7 Zellen pro Isolierung |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.