Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Zur Isolierung und Handhabung biotinylierter Nukleinsäuren, Antikörper oder anderer biotinylierter Liganden und Zielmoleküle
Marke:  Invitrogen™ 60210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Artikelnummer. 15534364
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beinhaltet: Dynabeads (2.8 μm) mit kovalent gekuppeltem rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS, pH 7.4 mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid als Konservierungsmittel
Beschreibung
Beschreibung
Dynabeads werden weltweit auf mehr als 25.000 Routine-IVD-Geräten eingesetzt und sind für ihre außergewöhnliche Reproduzierbarkeit (sowohl innerhalb als auch zwischen Chargen) und die Möglichkeit zur Automatisierung bekannt. Die hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (KD = 10 – 15) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Direkte und schnelle Isolation biotinylierter Moleküle
  • Schwach geladene und neutrale Beads, optimal für die Bindung von DNA-Fragmenten, Proteinen, Peptiden und Antikörpern
  • Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
  • Biomagnetische Protokolle sind problemlos an automatisierte Systeme anpassbar
  • Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und damit konsistente Ergebnisse bei der Anwendung
  • Bead-Durchmesser: 2,8 µm
  • Konzentration: 10 mg/ml
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel
  • Probentyp: Jeder Probentyp
  • Durchmesser: 2,8 °m, mit einem Monolayer, keinem Multilayer, aus rekombinantem Streptavidin, das kovalent an die Oberfläche gekuppelt und zudem mit BSA blockiert wurde
  • Zeigen eine rasche Reaktionskinetik in flüssigen Phasen.
  • Typische Applikationen: Vorbereitung von 2 bis 5 kb-Proben für die Sequenzierung von Mate-Pair-Bibliotheken, Isolierung von RNA- und DNA-bindenden Proteinen, Immobilisierung großer DNA-Fragmente, Reinigung von Sequenzierungsprodukten, spezifisches Einfangen von Nukleinsäuren
  • Dynabeads™ werden auf mehr als 25.000 Routine-IVD-Instrumenten auf der ganzen Welt verwendet
1 mg von Dynabeads M-280 Streptavidin bindet normalerweise:
  • 650 bis 900 pmol freies Biotin
  • ∽200 pmol biotinylierte Peptide
  • ∽10 µg biotinyliertes IgG
  • ∽10 µg dsDNA
  • ∽200 pmol ss-Oligonukleotide
Antikörperaufreinigung, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, Sanger-Sequenzierung, Sequenzierung, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
650 – 900 pmol/mg Beads
Dieses Produkt enthält: Dynabeads™ (2,8 µmol) mit kovalent gekoppeltem rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS, pH 7,4 mit 0,1 % BSA und 0,02 % Natriumazid.
Lagerung bei: 2 °C bis 8 °C.
Beads in Suspension
Streptavidin
Jeder Probentyp
Tosylaktiviert, hydrophob
10 mg⁄ml, 10 mg/ml
Streptavidin
Geeignet für hohe Durchsätze
DYNAL™, Dynabeads™
Raumtemperatur
2,8 μm