Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels, 2%
Gepufferte, vorgefertigte Gele für schnelle DNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz
Marke: Invitrogen™ G700802
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.02000kg
Beinhaltet: Jede Packung E-Gel 96 Gele enthält 8 Gele und eine Anleitung.
Beschreibung
- Jedes Gel enthält 96 Probenspuren und 8 Markerspuren, die sich für das Screening mehrerer PCR-Produkte, Plasmid-Präparate und Restriktionsverdauen eignen
- Das Format mit gestaffelten Wells bietet eine Lauflänge von 1,6 cm und Auflösungen zwischen 100 bp und 10 kb
- Das Ladeformat ist kompatibel mit Mehrkanalpipetten und den am häufigsten verwendeten 8-, 12- und 96-Pin Liquid-Handling-Robotern
- Mit 12-minütigen Laufzeiten können bis zu 20.000 Proben an einem einzigen Tag aufgelöst werden
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• Jeder Karton mit E-Gel™ 96 Gelen enthält 8 Gele und ein Handbuch Lagerung bei Raumtemperatur. |
|
E-Gel | |
Ethidiumbromid | |
Raumtemperatur |
2 % | |
Agarose-Gel | |
96-Well |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.