Learn More
Invitrogen™ E-Base™ 90°-Angle Adapter
Zur Verwendung mit E-Base™ integrierten Geräten
Marke:  Invitrogen™ EA03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15381527
  • 333.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
E-Base™ Geräte laufen auf E-Gel™- und E-PAGE™-Pufferlosen, vorgegossenen Agarose- und Polyacrylamidgelen. Dieser Adapter ermöglicht die Verwendung von E-Gel- und E-PAGE-Gelen auf automatisierten Liquid-Handling-Workstations. Der Adapter befindet sich auf der automatisierten Arbeitsstation und ermöglicht dem Greifer, die Gele um 90 Grad zu drehen, um verschiedene Pipettenaufsätze, Konfigurationen und Technologien aufzunehmen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
E-PAGE™, E-Base™
Winkeladapter für E-Base
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.