Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose-Gele-Starterkit, 1 %
Artikelnummer. 10480435
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10480435 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10480435 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. G6511STEU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Die E-Gel EX Starterkits umfassen das E-Gel iBase Power System, den E-Gel Safe Imager Real-Time Transilluminator, die E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter und eine Packung mit 10 Gelen mit 1 % bzw. 2 % E-Gel EX-Gelen.
Eine kostengünstige Möglichkeit zum Einstieg, einschließlich Gele, Geräte und Zubehör
  • Vollständige Trennung (nach Molekulargewicht) in 10 Minuten
  • Einfacher Zugriff auf das Gel für die Extraktion von DNA-Banden oder die Übertragung auf Membranen für Southern-Blotting DNA-Trennung und Empfindlichkeit
  • Weisen eine fünffach höhere Empfindlichkeit auf, als vergleichbare Gele mit Ethidiumbromid
  • Dank der überragenden Empfindlichkeit sind weniger Proben erforderlich, was Zeit und Geld spart
  • Auch geeignet für die schnelle Analyse von RNA-Proben, um deren Integrität zu überprüfen, bevor weitere Anwendungen folgen
  • Ein firmeneigener Farbstoff in den Gelen ist durch sichtbares blaues Licht erregbar und ermöglicht somit die sichere Echtzeitüberwachung der DNA- oder RNA-Migration mit dem E-Gel Safe Imager Echtzeit-Transilluminator.
  • Die bei Raumtemperatur stabile, gebrauchsfertige 1 Kb Plus DNA-Leiter ist mit Ladepuffer vorgemischt und speziell für maximale Leistung auf E-Gel EX-Gelen sowie anderen E-Gel Fertiggelen konzipiert
  • Standardleitern, die nicht mit Ladepuffer vorgemischt sind, können ebenfalls verwendet werden, sollten aber in deutlich geringeren Mengen, als für andere Gele erforderlich ist, eingesetzt werden
  • Einzelkamm
  • Probentyp: Doppelsträngige DNA (dsDNA), Einzelsträngige RNA
  • Probenvolumen, 20 μl:
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 %
Format Multiwell
Trennbereich 100 bp bis 5 kb
Wells 11-Well
Kitinhalt Die E-Gel EX Starterkits umfassen das E-Gel iBase Power System, den E-Gel Safe Imager Real-Time Transilluminator, die E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter und eine Packung mit 10 Gelen mit 1 % bzw. 2 % E-Gel EX-Gelen. Packungen mit 20 Gelen und 10 Gelen sind auch separat erhältlich.
Menge 1 Kit
Lagerungsbedingungen Gele bei Raumtemperatur lagern. E-Gel™ EX Gele bleiben garantiert 3 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Produkttyp Agarose-Gel-Starterkit