Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go!Travel Kit
Führen Sie Agarose-Gel-Elektrophorese vor Ort und unterwegs durch.
Marke: Invitrogen™ G4400TK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beinhaltet: 1 x E-Gel Go! Wiederaufladbarer Akku. 1 x E-Gel Go! Auto-Adapter
Beschreibung
Das E-Gel™ Go! Travel Kit besteht aus einem tragbaren Akku und einem Autoadapter, der die Verwendung des E-Gel Go! Systems überall dort ermöglicht, wo ein Standard-Ladeanschluss für Fahrzeuge zur Verfügung steht.
- Befreien Sie sich vom Labortisch, lassen Sie Gele unterwegs laufen
- Mobiles Aufladen/Laufen für Feldanwendungen
- Der tragbare Akku lässt sich sicher an der Unterseite der E-Gel Go! Basis befestigen und bietet eine tragbare Stromversorgung für das gesamte System, jederzeit und überall
- E-Gel™ Go! Die Basis mit tragbarem Akku ist die perfekte Lösung für Gel-Läufe außerhalb des Labors, sei es vor Ort, auf dem Weg zum Unterricht, im Seminar oder bei einer kurzen Kaffeepause
- Der Auto-Adapter lädt den tragbaren E-Gel Go! Akku auf oder lässt die E-Gel Go! Basis laufen an jedem Ort, den Sie mit Ihrem Fahrzeug erreichen können
- Die perfekte Lösung, um E-Gel™ Go! Gel-Kassetten im Feld oder auf der Straße laufen zu lassen
- Mit dem Auto-Adapter können Proben vor Ort schnell überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie das Notwendige haben, bevor sie zur eingehenderen Analyse ins Labor zurückkehren
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
E-Gel™ Go! | |
Reisekit | |
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.