Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™10 Vector
Zielvektoren für die Expression in E. coli-, Insekten-, Hefe- oder Säugetierzellen sowie für die Produktion von nativen Proteinen bzw. von Fusionsproteinen am N- bzw. C-Terminus
Marke: Invitrogen™ 11806015
1027.08 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beinhaltet: Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Benötigt : Gateway Entry-Klon, Gateway LR Clonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Beschreibung
- Die Zielvektoren verfügen über attR-Stellen für die Rekombination mit jedem von attL-flankierten Fragment, unabhängig davon, ob es sich um einen Entry-Klon oder einen Ultimate RF Klon handelt
Baculovirus-Produktion und -Titration, Klonierung, Gateway Klonierung, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Polyhedrin | |
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert. | |
His-Tag (6x) | |
pDEST, Gateway Baculovirus-Vektoren |
Gateway System Destinationsexpressionsvektor | |
TeV-Protease-Erkennungsstelle | |
Gateway™ | |
Gateway™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.