Learn More
Invitrogen™ pLenti6/UbC/V5-DEST™ Gateway™ Vector
Beschreibung
Beinhaltet
pLlenti6/UBC/V5-DEST 6 μg, pLlenti6/UBC/V5-GW/LacZ-Kontrollvektor: 10 μg; Stbl3 Chemisch kompetente E. coli(Box 2), Stbl3-Zellen: 21 x 50 μl, pUC19-Kontroll-DNA (10 pg/μl): 50 μl, S.O.C. Mittel: 6 ml.
- Der Vektor verfügt über den UbC-Promotor zur Förderung der konstitutiven, aber physiologischen Expressionsebene des Zielgens und den Blasticidin-Auswahlmarker für eine stabile Auswahl.
- Geeignet für langfristige Experimente
- Genauer Titer des funktionsfähigen Virus
- V5-Epitop-Tag am C-Terminus
Klonierung, konstitutive Expression, Gateway Klonierung, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Virusgenbereitstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Liefertyp | Lentiviral |
| Promoter | UbC |
| Produkttyp | Lentivirus-Expressionsvektor |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Blasticidin |
| Inhalt und Lagerung | Vektor-Kit (Box 1) pLenti6⁄UbC⁄V5-DEST™: 6 µg, Lagerung bei -20 °C pLenti6⁄UbC⁄V5-GW⁄lacZ-Kontrollvektor: 10 μg, Lagerung bei -20 °C One Shot™ Stbl3™ Chemisch kompetente E. coli(Box 2) Stbl3™ Zellen: 21 x 50 µl, Lagerung bei -80 °C pUC19-Kontroll-DNA (10 pg⁄µl): 50 µl, Lagerung bei -80 °C S.O.C. Mittel: 6 ml, Aufbewahrung bei -80 °C |
| Proteinmarkierung | V5-Epitop-Tag |
| Klonierungsmethode | Gateway™ |
| Menge | 6μ g |
| Vektor | pDEST, pLenti |
| Mehr anzeigen |