Learn More
Invitrogen™ High DNA Mass Ladder
Beschreibung
Beinhaltet
DNA-Leiter für große Massen wird bei 520 ng/4 μl in 10 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 1 mmol EDTA-Volumen geliefert: 200 μl; für 50 Anwendungen
DNA-Leiter für große Massen besteht aus einer äquimolaren Mischung aus sechs DNA-Fragmenten mit stumpfen Enden von 10, 6, 4, 3, 2 und 1 Kb. Bei Elektrophorese von 4 μl der DNA-Leiter für große Massen entstehen Banden mit jeweils 200, 120, 80, 60, 40 und 20 ng (Gesamtmenge 520 ng) DNA. Kompatibel mit allen Agarose-Gelen. Enthält Tartrazin, Xylolcyanol.
- Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 200 µl DNA-Leiter für große Massen • 1 ml 10x BlueJuice Gel-Ladepuffer Bei –20°°C lagern |
| Konzentration | 0,13 μg/μl |
| Geltyp | Agarose |
| Sofort einsatzbereit | Nein |
| Probenladevolumen | 1 ml |
| Größenbereich | 1.000 bp – 10.000 bp |
| Volumen (metrisch) | 200 µl |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gel |
| Anzahl Reaktionen | 50 Anwendungen |
| Menge | 26 μg |
| Mehr anzeigen |