Learn More
Invitrogen™ One Shot™ INV110 Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10173762
Change view
Click to view available options
Menge:
21 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10173762 21 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10173762 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C717103
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
One Shot INV110 chemisch kompetentes E. coli enthält 10 Transformationen von chemisch kompetenten Zellen im One Shot Format.
Deutlich verbessert gegenüber dem JM110-Stamm
E. coli des Stamms INV110 werden von E. coli des Stamms JM110 abgeleitet und wurden speziell für das Wachstum und die Reinigung von Plasmid-DNA entwickelt, die mit DAM- oder DCM-methylierungssensitiven Restriktionsenzyme verdaut werden. INV110 wurde als Träger für eine end-A1-Mutation entwickelt, die die unspezifische Endonuklease I eliminiert, um die Herstellung von Plasmid-DNA zu verbessern.
  • Blaues-Weiß-Screening rekombinanter Klone(lacZΔM15)
  • Weniger Aufspaltung von methylierter Fremd-DNA für eine verbesserte Transformation genomischer DNA [Δ(mcrC-mrr)]
  • F'-Episom für Phageninfektion und Rescue von einzelsträngiger DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom Enthält F'-Episom
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Nein
Transformationsleistungsgrad Effizienz der Subklonierung (10^6-10^7 KbE⁄µg)
Inhalt und Lagerung One Shot™ INV110 chemisch kompetentes E. coli enthält 10 Transformationen von chemisch kompetenten Zellen im One Shot™-Format. Bei -80°C lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptamycin, Tetracycline)
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Nein
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Ja
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 21 x 50 μl