Learn More
Invitrogen™ pBAD202 Directional TOPO™ Expression Kit
Artikelnummer. 10134562
Change view
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10134562 20 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10134562 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K420201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kloniert das PCR-Produkt mit hoher Effizienz innerhalb von fünf Minuten in einen Topoisomerase I-aktivierten Expressionsvektor
Die Verwendung von Restriktionsenzymen zum Klonieren des Gens in einen Expressionsvektor zwingt oft dazu, die endgültige Sequenz des Einsatzes zu beeinträchtigen, insbesondere wenn es keine nützlichen Restriktionsstellen in der Nähe der Gencodiersequenz gibt. Dies kann zu einem suboptimalen Abstand von Expressionselementen oder zur Aufnahme nicht nativer Aminosäurereste führen, wodurch die Expressionswerte verringert bzw. die Produktion von nicht funktionellen Proteinen ausgelöst werden kann.
  • TOPO-Expressionsvektoren ermöglichen das exakte Einfügen der benötigten DNA-Sequenzen durch einfache PCR mit den entsprechend konzipierten Primern
  • Der resultierende rekombinante Expressionsvektor enthält eine exakte DNA-Sequenz ohne nicht-kodierende Bereiche
  • Mehrere Expressionsvektoren sind für die direktionale TOPO-Klonierung geeignet, wodurch die Verwendung von Proofreading-Polymerasen und die Klonierung von PCR-Produkten in spezifischer Ausrichtung ermöglicht wird
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Induktionsmittel Arabinose
Promoter araBAD
Produkttyp TOPO Expressionskit
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Bakterielle Antibiotikaresistenz Kanamycin (KanR)
Bakterien- oder Hefenstamm LMG194, TOP10
Spaltung EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle
Expressionssystem E. coli
Expressionsmechanismus Zellbasierte Expression
Proteinmarkierung His Tag (6x), V5 Epitope Tag, Thioredoxin
Klonierungsmethode Direktionales TOPO™
Menge 20 Reaktionen
Vektor pBAD
Produktlinie TOPO