Learn More
Invitrogen™ Platinum™ GenoType Tsp DNA Polymerase
Der integrierte Heißstart ermöglicht eine Reaktion bei Raumtemperatur
618.00 € - 4410.00 €
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | TSP-Genotypisierungspolymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Versandbedingung | Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hot-start PCR |
Beinhaltet: Die Platinum GenoType TspDNA-Polymerase wird mit 10x PCR-Puffer (200 mM Tris-HCl (pH8.4), 500 mM KCl) und einem Fläschchen mit 50 mM MgCl geliefert.2.
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10524443
|
Invitrogen™
11448024 |
400 Reactions |
618.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10694793
|
Invitrogen™
11448032 |
2000 Reactions |
4410.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die PlatinumGenoType Tsp DNA-Polymerase wurde speziell für die Amplifikation von Dinukleotid-Wiederholungsmarkern in PCR-basierten Genotypisierungsanwendungen entwickelt und qualifiziert. Das Enzym wird mit einem thermolabilen Inhibitor vorkomplexiert, der monoklonale Antikörper gegen die Tsp DNA-Polymerase enthält, wodurch eine automatische “Hot-Start”-Methode bereitgestellt wird, die die PCR-Spezifität verbessert und eine Reaktion bei Raumtemperatur ermöglicht.
Anwendung
Amplifikation von Dinukleotid-Wiederholungsloci bei Anwendungen, bei denen Template-freie Nukleotidzugaben verhindert werden sollen.
Definition einer Einheit
Eine Einheit der PlatinumGenoType Tsp DNA-Polymerase wurde funktionell als die Menge bestimmt, die einer Einheit der Taq DNA-Polymerase bei der Amplifikation von Dinukleotid-Wiederholungen unter Verwendung von standardmäßigen Reaktionsbedingungen für die Taq DNA-Polymerase entspricht. Eine Tsp DNA-Polymeraseeinheit entspricht ungefähr 2,5 Aktivitätseinheiten. Eine Aktivitätseinheit nimmt 10 nmol Desoxyribonukleotid in 30 Minuten bei 74 °C unter optimierten Reaktionsbedingungen in säurefällbares Material auf.
Hot-Start-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR, PCR-Genotypisierung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Niedrig | |
Standard | |
Hot-start PCR | |
Integrierter Heißstart | |
Separate Komponenten |
TSP-Genotypisierungspolymerase | |
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
1X | |
Stumpf | |
500 bp oder weniger |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.