Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Platinum™ Einstufiges qRT-PCR Kit mit ROX bietet:
One-Step qRT-PCR-Kits mit ROX vereinen die derzeit leistungsfähigsten Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase für eine präzise und genaue Analyse der Genexpression.
Marke: Invitrogen™ 11745100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix, 2X Reaktionsgemisch mit ROX und 1 ml Magnesiumsulfat (50 mM). Bei ordnungsgemäßer Lagerung ganatiert für 6 Monate stabil.
Beschreibung
Zwei Kit-Konfigurationen ermöglichen die Auswahl der Nachweismethoden:- Superscript™ III Platinum™ SYBR™ Green einstufiges qRT-PCR-Kit bietet ein hocheffizientes, kostengünstiges qRT-PCR-System mit SYBR Green I-Detektion
- Superscript™ III Platinum™ einstufiges qRT-PCR-Kit bietet einen empfindlichen, spezifischen Nachweis für die Verwendung mit LUX™ fluorogenen Primern oder dual-markierten Sonden (z. B. TaqMan™)
Bestellinformation
Trockeneis
Spezifikation
• 100 µl SuperScript® III/Platinum® Taq Mix • 2 × 1.25 ml 2X Reaction Mix with ROX • 1 ml Magnesium Sulfate (50 mM) Store components in the dark at -20°C. |
|
Platinum®, SuperScript™ | |
Dry Ice | |
Einstufige qRT-PCR | |
100 Reaktionen |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System | |
RNA | |
Primer-Sonden-Nachweis | |
Standard |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.