Learn More
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for iCycler™ Instrument
Integrieren Sie die neueste Hochleistungstechnologie für extrem zuverlässige Genexpressionsdaten bei Ihrem iCycler iQ™ oder MyiQ™ Gerät.
Marke: Invitrogen™ 1176102K
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Kits enthalten einen dsDNA-bindenden Farbstoff, der ein helleres Signal und eine deutlich geringere PCR-Hemmung erzeugt und so eine verbesserte qPCR-Leistung über einen breiten dynamischen Bereich ermöglicht.
Einheitliche Spezifität und Detektion mit geringer Kopienanzahl: Das SYBR™ GreenER™ qPCR Reagenziensystem minimiert die Bildung von unspezifischen Produkten, einschließlich Primer-Dimeren und sorgt damit für mehr Genauigkeit bei einer Vielzahl von Zielen. Die Zuverlässigkeit des SYBR™ GreenER™ qPCR-Reagenziensystems sorgt ebenfalls für eine höhere Empfindlichkeit. Mit dem SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix können Sie konstant sogar weniger als 10 Kopien eines Ziels in genomischer DNA erkennen.
- Das SYBR™ GreenER™ System ist hat eine spezielle Formulierung für hervorragende Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit
- Ein neuartiger dsDNA-bindender Farbstoff mit einem helleren Signal für erhöhte Empfindlichkeit und weniger PCR-Hemmung als bei dem originalen SYBR™ Green I unter Verwendung der gleichen Instrumentenfilter und -einstellungen
- Ein optimiertes Puffersystem – verbessert die Empfindlichkeit und bietet eine ausgezeichnete Langzeitstabilität
- Uracil-DNA-Glykosylase – reduziert die Verschleppungskontamination bei der qPCR
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
Spezifikation
2X SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix für iCycler™ Gerät enthält: Hot-Start Taq DNA-Polymerase, SYBR™ GreenER™ fluoreszierender Farbstoff, Fluorescein, MgCl2, dNTPs (mit dUTP statt dTTP), UDG und Stabilisatoren. Bei 4 °C nach Erhalt lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar. |
|
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Genexpression | |
2000 Reaktionen |
SYBR | |
qPCR | |
Standard | |
Platinum™, SYBR™ GREENER™ | |
2000 Reaktionen | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.