Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase
Praktische und zuverlässige, thermostabile “Heißstart”-DNA-Polymerase für PCR-Anwendungen mit einer höheren Spezifität als bei der Taq DNA-Polymerase
175.00 € - 5640.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Rörchen |
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
Polymerase | Platinum Taq DNA-Polymerase |
Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
Beinhaltet: Jedes Packung enthält: Platinum Taq DNA-Polymerase; 10x PCR-Puffer (kein Magnesiumchlorid); 50 mM Magnesiumchlorid; KB-Extender
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10033232
|
Invitrogen™
10966018 |
120 Reaktionen |
175.00 €
120 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10277202
|
Invitrogen™
10966026 |
300 Reaktionen |
406.00 €
300 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10358742
|
Invitrogen™
10966034 |
600 Reaktionen |
718.00 €
600 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10728473
|
Invitrogen™
10966083 |
5000 Reaktionen |
5640.00 €
5000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Verwenden Sie Platinum Taq DNA-Polymerase für die Amplifikation von DNA komplexer Genom-, Virus- und Plasmid-Templates sowie in der RT-PCR. Die “Hot-Start”-Eigenschaft des Enzympräparats entsteht durch thermolabile monoklonale Antikörper, die bewirken, dass die Taq DNA-Polymerase so lange inaktiv bleibt, bis der erste Schritt der PCR-Denaturierung erfolgt.
- Anwenderfreundlich: Für PCR-Reaktionen bei Raumtemperatur geeignet
- Spezifität: Die “Hot-Start”-Kinetik reduziert das Entstehen unspezifischer Primer-Bindungen beim Annealing und verbessert so die Produktausbeute
- Produktgröße: Für PCR-Produkte von bis zu 10 kb verwendbar
- Flexibilität: Optionaler KB-Extender sorgt für mehr Vielseitigkeit in PCR-Assays
Einsatz der Platinum Taq DNA-Polymerase
- Genau wie bei der Taq DNA-Polymerase hat die Platinum Taq DNA-Polymerase eine Template-unabhängige terminale Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5'-Exonuklease-Aktivität)
- PCR-Produkte, die mit Platinum Taq DNA-Polymerase hergestellt wurden, können ohne Protokollanpassungen in den gleichen Downstream-Prozessen verwendet werden
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Fast PCR, Hot Start PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und nicht codierende RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Niedrig | |
5' – 3' | |
DNA-Polymerase | |
1X | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Rörchen | |
Platinum Taq DNA-Polymerase | |
Platinum™ | |
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Integrierter Heißstart | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.