Learn More
Invitrogen™ Proteinase K, recombinant
Behält seine Aktivität unter verschiedenen Bedingungen bei
Marke: Invitrogen™ 25530015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Proteinase K aus dem Pilz Engyodontium album ist eine unspezifische Serinprotease, die sich für allgemeine Proteinverdauungsprozesse eignet.
- Breiten pH-Bereich—optimale Aktivität zwischen 6.5 und 9.5
- Unter denaturierenden Bedingungen—z. B. in Gegenwart von SDS oder Harnstoff
- In Gegenwart von Metall-Chelamitteln—z. B. EDTA
- Vergleichsweise hohe Temperaturen—die optimale Verdauungstemperatur beträgt 65 °C
- Proteinfilter: P
Anwendungen
Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Präparation von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Leistungs- und Qualitätskontrolle
Endodeoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Unit-Definition
Ein mAnson wird beschrieben als die Enzymmenge, die innerhalb einer Minute bei 37 °C 1 μmol Folin-positive Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freisetzt.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine gDNA-Aufreinigung, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, Gesamt-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Spezifikation
One vial Store in refrigerator (2–8°C). |
|
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice | |
Pulver |
100 mg | |
>40 U/mg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.