Learn More
Invitrogen™ PSI-CLONE™ 96-Well PCR-Aufreinigungsplatten
Schnelle Ergebnisse in hochergiebiger, hochreiner DNA
Marke: Invitrogen™ 4367833
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18140kg
Beschreibung
- Applied Biosystems™ PSI-Clone™ PCR 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die schnelle Aufreinigung von PCR-Reaktionsprodukten mit Vakuum- oder Zentrifugationsprotokollen geeignet und ideal für molekularbiologische Experimente.
DNA-& RNA-Aufreinigung & -Analyse, DNA-Extraktion, PCR-Produkt-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
96-Well-Platte | |
1 Platte |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.