Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Wash Buffer 2
Ermöglicht die derzeit stärkste DNA-Bindung aller Säulenmethoden
Marke: Invitrogen™ K182304
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: PureLink Genomic Zentrifugationssäulen, Entnahmeröhrchen, Verdauungspuffer, Lyse-/Bindepuffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, Proteinase K, RNase A und das Handbuch. Das PureLink 96 Kit für genomische DNA enthält PureLink Genomic Bindungsplatten, Waschplatten, Deepwell-Mikrotiterplatten, Folienband, Verdauungspuffer, Lyse-/Bindungspuffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, Proteinase K, RNase A und das Handbuch.
Beschreibung
Das PureLink Minikit für genomische DNA und das PureLink 96-Kit für genomische DNA ermöglichen hochergiebige, hochreine DNA-Extraktionen aus einer Vielzahl von Probentypen, einschließlich Blut, Gewebe, Zellen, Bakterien, Tupfern und Blutflecken, in den bekannten Formaten Silika-Spin-Säule oder Mikrotiterplatte mit 96 Wells mit halbhohem Rand.
- Erzielen Sie eine höhere gDNA-Ausbeute und -Reinheit – optimierte Zentrifugationssäulenmembranen und Pufferrezepturen
- Sparen Sie Zeit und Geld – verwendbar mit einer großen Auswahl an Probengrößen (z. B. 100 µl bis 1 ml Blut); die 96-Well-Ausführung erfordert keine spezielle Ausrüstung
- Mehr Flexibilität: Ein Kit kann für verschiedenen Probentypen verwendet werden
- Das PureLink Genomic DNA Mini Kit-Protokoll verbessert einfache, vertraute Zentrifugationssäulen-Methoden, die derzeit verwendet werden
- Die neu konfigurierten Säulen binden und lösen DNA noch effizienter
- Die Proben werden in einem optimierten Puffer lysiert, der die Proteinase-K-Aktivität verbessert und Proteinkontaminationen eliminiert
- Leistungsstarke Waschpuffer entfernen alle Spuren von Protein und Salz
- DNA wird in einem Puffer mit niedrigem Salzgehalt eluiert, um einen stabilen pH-Wert der DNA bei der Lagerung zu gewährleisten
Für einen höheren Durchsatz verwenden Sie das PureLink 96-Kit für genomische DNA
- In dieser 96 Well-Version wird die Probenverarbeitung entweder mit Vakuumkammer oder Zentrifugation mit nur 2.250 g durchgeführt, was eine größere Flexibilität bei der Auswahl der Zentrifugen ermöglicht
- Das Design der Platte mit halbhohem Rand ist mit den meisten Vakuumkammern an Roboterarbeitsplätzen kompatibel
- Mit den PureLink Kits für genomische DNA erhalten Sie höhere Erträge an hochreiner gDNA (bestimmt durch A260/A280-Messungen) mit allen Probentypen – von Bakterien über Gewebe bis hin zu Blut und Zellen
- Das PureLink 96-Kit für genomische DNA übertrifft Konkurrenzprodukte in Bezug auf DNA-Ausbeute und -Reinheit bei verschiedenen Probentypen, einschließlich Blut
- Die A260/A280- und A260/A230-Verhältnisse von PureLink gDNA sind höher als bei anderen Kits, was darauf hinweist, dass mit verbesserter PureLink-Lyse und Waschpuffern keine Kontaminationsverschleppung von Protein oder Guanidin erfolgt
Automatisierte Aufreinigung genomischer DNA, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe und tierischen Zellen, gDNA aus Bakterien, gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 µl bis 1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Waschpuffer | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Bakterien, Blut, Blutflecken, Zellen, Tupfer, Gewebe | |
Genomischer Waschpuffer 2 | |
Raumtemperatur |
Zentrifugationssäule | |
Kit | |
PureLink™ | |
75 mL |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.