Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid-Filter Maxiprep-Kit
Aufreinigung in 90 Minuten
293.00 € - 670.00 €
Spezifikation
Säulentyp | Filtersäule |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Die PureLink™ HiPure Plasmid-Filterkits enthalten Äquilibrierpuffer (EQ1), Resuspensionspuffer (R3), Lysepuffer (L7), Fällungspuffer (N3), RNase A, Waschpuffer (W8), Elutionspuffer (E4), TE-Puffer (TE) und HiPure Filtersäulen. Alle Komponenten sind nach Erhalt bei Raumtemperatur zu lagern. |
Format | Säule |
Isolation Technology | Anionenaustauschharz mit Lysatklärungsfilter |
Probentyp | Bakterienkultur |
Beinhaltet: Die PureLink HiPure Plasmid Filter-Kits enthalten Equilibrierungspuffer (EQ1), Resuspensionspuffer (R3), Lysepuffer (L7), Präzipitationspuffer (N3), RNase A, Waschpuffer (W8), Elutionspuffer (E4), TE-Puffer (TE) und HiPure Filtersäulen.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10043432
|
Invitrogen™
K210016 |
10 Aufreinigungen |
293.00 €
120 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10522723
|
Invitrogen™
K210017 |
25 Aufreinigungen |
670.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das PureLink HiPure Plasmid Filter Midiprep-Kit dient zur Isolierung von hochreiner Plasmid-DNA aus 25 bis 100 ml einer Bakterienkultur, die über Nacht gewonnen wurde. Die PureLink HiPure Plasmid Filter-Kits enthalten HiPure Filtersäulen, die Filtration für die Klärung der bakteriellen Lysate mit Anionenaustausch-Harz zur Aufreinigung von Plasmid-DNA in einem Gerät verbinden. Die resultierende Plasmid-DNA entspricht in der Qualität der DNA, die durch Aufreinigung mit zwei Läufen durch Cäsiumchlorid—Gradienten, der strengsten Methode zur DNA-Aufreinigung, erreicht wird.
- Reinigen Sie hochwertige DNA in weniger als zwei Stunden ohne Schritte zur Entfernung von Kontaminanten wie z. B. RNA, Proteinen und Endotoxinen für Transfektionen und andere Anwendungen auf
- Zusätzlich minimiert der Verzicht auf Phenol, Chloroform, Ethidiumbromid und Cäsiumchlorid aus dem Protokoll eine Exponiertheit gegenüber gesundheitsschädlichen Substanzen und deren Entsorgung
- Einfache Protokolle — bakterielle Lysat-Klärung ohne Zentrifugation
- Schnelle Ergebnisse sparen Zeit durch die Aufreinigung von Plasmid-DNA in weniger als zwei Stunden
- Hohe Erträge bis zu 200 μg für Midipreps und bis zu 850 μg für Maxipreps
- Zuverlässige Leistung – die mit diesen Kits aufgereinigte hochwertige Plasmid-DNA ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeignet
- Durch Hinzufügen einer HiPure Filter-Säule zu den PureLink HiPure Plasmid-Kits wird die schnelle Reinigung des bakteriellen Lysats ohne Zentrifugation ermöglicht
- Die Lysat-Filterpatrone ist in die DNA-bindende Säule integriert und ermöglicht den kombinierten Schritt der Lysat-Klärung und Plasmid-DNA-Bindung direkt an das Anionenaustausch-Harz
- Eine einzelne Säulenwaschung entfernt Verunreinigungen wie RNA, Proteine, Metaboliten und andere niedermolekulare Moleküle. Die ultrareine Plasmid-DNA wird dann mit einem Puffer mit hoher Salzkonzentration eluiert
- Die DNA wird anschließend entsalzt und in einem Schritt mit Isopropanol-Fällung konzentriert und anschließend durch Zentrifugation gesammelt
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Filtersäule | |
Säule | |
Bakterienkultur | |
15 ml | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
< 40 kb, Low-Copy-Plasmid, High-Copy-Plasmid, BAC | |
PureLink™ | |
Transfektionsgrad | |
Plasmid-DNA | |
90 min |
Die PureLink™ HiPure Plasmid-Filterkits enthalten Äquilibrierpuffer (EQ1), Resuspensionspuffer (R3), Lysepuffer (L7), Fällungspuffer (N3), RNase A, Waschpuffer (W8), Elutionspuffer (E4), TE-Puffer (TE) und HiPure Filtersäulen. Alle Komponenten sind nach Erhalt bei Raumtemperatur zu lagern. | |
Anionenaustauschharz mit Lysatklärungsfilter | |
Maxi | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
> 200 µg (große) Plasmid-DNA | |
Plasmid-Filter-MaxiPrep-Kit | |
Raumtemperatur | |
PureLink™ | |
1000µ g |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.