Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Virus-Entnahmeröhrchen
Beschreibung
Beinhaltet
Mini-Spin-Säulen in Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, gefriergetrocknete Träger-RNA, Proteinase K, Lysepuffer, 5x Waschpuffer II und RNase-freies Wasser. Jedes Kit enthält ausreichend Material für 50 Aufreinigungen.
Das PureLink Minikit für virale RNA/DNA ist ein Nukleinsäure-Aufreinigungssystem, das für die schnelle und einfache Isolierung von viraler RNA oder DNA aus zellfreien Proben wie Serum, Plasma und Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit entwickelt wurde. Ausgangsprobenvolumen können bis zu 500 μl und Elutionsvolumen nur 10 μl betragen, was eine 50-fache Konzentration der Nukleinsäuren ermöglicht. Die höhere Zielkonzentration, die mit dem PureLink Minikit für virale RNA/DNA erzielt wird, bietet eine höhere Empfindlichkeit und Genauigkeit bei nachgeschalteten Nachweisverfahren wie Echtzeit-PCR oder Endpunktanalyse. Speziell formulierte Puffer ermöglichen die Aufreinigung von RNA oder DNA, sodass ein System für alle Ihre Virusextraktionsproben verwendet werden kann. Darüber hinaus bietet das Kit genügend Lysepuffer, um große Startprobenvolumina zu bewältigen.
- Liefert hochkonzentrierte virale Nukleinsäuren für eine höhere Empfindlichkeit beim Nachweis - 500 μl Probe nach Elution nur 10 μl Volumen
- Ein Kit bietet eine Komplettlösung für die Virusextraktion - sowohl RNA- als auch DNA-Viren können extrahiert und konzentriert werden
- Spin-Säulen-Technologie - für eine schnelle und einfache Reinigung mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
- Produziert hochwertige DNA und RNA - ideal für Downstream-Prozesse wie Echtzeit-PCR und Endpunktanalyse
- Die Ct-Werte waren für Proben, die mit dem PureLink Minikit für virale RNA/DNA erstellt wurden, durchgehend niedriger, was auf eine höhere Empfindlichkeit hindeutet
- Mit DNA, die mit dem PureLink™ Minikit für virale RNA/DNA vorbereitet worden war, erzielte im Vergleich zu DNA, die mithilfe des Kits vom Lieferanten Q erzeugt wurde, niedrigere Ct-Werte, was auf eine höhere Empfindlichkeit des Nachweises von viraler DNA hindeutet
- Daten zeigen, dass das PureLink Mini-Kit für virale RNA/DNA die Rückgewinnung von DNA von nur 20 PFU bei deutlich niedrigeren Ct-Werten im Vergleich zu vergleichbaren Produkten ermöglicht
- Das PureLink Mini-Kit für virale RNA/DNA lieferte Zielmoleküle bei durchgängig niedrigeren Ct-Werten als das EZ1 Kit; in einigen Fällen sogar bis zu vier Zyklen früher
- Für einen verbesserten Nachweis von viraler RNA oder DNA wurde nachgewiesen, dass das PureLink™ Minikit für virale RNA/DNA niedrigere Ct-Werte und eine erhöhte Nukleinsäure-Rückgewinnung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten mit empfohlenen Volumina liefert
- Die Flexibilität des PureLink™ Minikits für virale RNA/DNA in Bezug auf Probenvolumen, Elutionsvolumen und Virentyp macht es zur besten Lösung für die Reinigung viraler RNA oder DNA
DNA & RNA-Aufreinigung & -analyse, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA Isolation, Gesamt-RNA aus Flüssigproben (z. B. Serum, Virus), virale RNA/DNA-Aufreinigung, gDNA aus Virusproben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Säulentyp | Spin-Säule |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Format | Rörchen |
| Probentyp | Flüssige Proben (z. B. Serum), Virus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion von Nukleinsäuren |
| Produktlinie | PureLink |
| Produkttyp | Virus-Entnahmeröhrchen |
| Menge | 100 Röhrchen |
| Reinheit | RNase-frei, DNase-frei |
| Ziel | Virale DNA und RNA |
| Mehr anzeigen |