Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit and Quant-iT OliGreen ssDNA Reagent
Quant-iT™ OliGreen ssDNA Assay-Kit und Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz enthalten einen ultraempfindlichen, grün-fluoreszierenden Nukleinsäure-Farbstoff zur Quantifizierung von Oligonukleotiden und einsträngiger DNA (ssDNA) in Lösung.
Marke:  Invitrogen™ O11492
670.70 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10492152
  • 1006.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Das Kit enthält einen ultraempfindlichen, grün fluoreszierenden Nukleinsäure-Farbstoff, einen Puffer und einen Oligonukleotid-Standard. OliGreen Reagenz ist auch gesondert erhältlich (Kat.- Nr. O7582).
Beschreibung
Beschreibung
Quantifizieren Sie ssDNA einfach mit dem Quant-iT OliGreen ssDNA Assay-Kit und Reagenz. Dieses Assay-Kit und Reagenz ermöglichen eine empfindliche Quantifizierung einzelsträngiger DNA, ohne dass eine hochkonzentrierte Probe erforderlich ist. Mit dem Assay-Kit oder dem Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz können bereits 100 pg/ml quantifiziert werden.
Mit dem Quant-iT OliGreen ssDNA Assay-Kit und Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz können Sie ssDNA und andere Oligonukleotide präzise und ohne die Notwendigkeit einer hochkonzentrierten Probe quantifizieren. Quant-iT OliGreen ssDNA Assay-Kits enthalten einen ultrasensitiven, grün fluoreszierenden Nukleinsäure-Farbstoff zur Quantifizierung von Oligonukleotiden und einsträngiger DNA (ssDNA) in Lösung. Das Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Reagenz ermöglicht es Forschern, mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät unter Anregung von Fluorescein und Verwendung von Emissionswellenlängen bis zu 1 ng/ml Oligonukleotid oder ssDNA (Assay-Volumen: 200 pg in einem 200 µl) zu quantifizieren. Diese Empfindlichkeit übertrifft die mit Absorptionsmethoden erzielte um das 10.000-fache.
Neben dem Farbstoff enthält das OliGreen ssDNA Assay-Kit Puffer und einen Oligonukleotid-Standard. Das OliGreen Reagenz ist auch als eigenständiges Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz erhältlich.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszent
Mikrotiterplatten-Lesegerät
200 pg bis 2 μg
Quant-iT OliGreen ssDNA-Kit
500/525
200 Assays (2 ml Assay-Volumen)
OLIGREEN, Quant-iT
Raumtemperatur