Learn More
Invitrogen™ Qubit™ dsDNA BR Assay Kit
Hochselektiv für doppelsträngige DNA (dsDNA) gegenüber RNA
111.00 € - 302.00 €
Benötigt: Qubit 1.0 oder Fluorometer 2.0 oder andere Fluorometer und dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10625443
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
Q32850
100 Assay
111.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 225
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10146592
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
Q32853
500 Assay
302.00 €
500 Assays
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 271
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Qubit dsDNA BR Assay-Kit wurde speziell für die Verwendung mit dem Qubit Fluorometer entwickelt. Der Assay ist hochgradig selektiv für Doppelstrang-DNA (dsDNA) im Vergleich zu RNA und ist präzise bei anfänglichen Probenkonzentrationen von 100 pg/µl – 1,000 ng/µl. Das Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, einen Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein beliebiges Volumen zwischen 1 µl und 20 µl) und die Konzentration mit dem Qubit-Fluorometer messen. Häufige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Protein beinflussen den Assay nicht.
Welches Produkt muss für die dsDNA BR (Broad Range) Quantifizierung ausgewählt werden?
• Für 1 – 20 Proben: verwenden Sie dieses Qubit dsDNA BR Assay-Kit mit dem Qubit Fluorometer
•Für20 – 2000 Proben: verwenden Sie das Quant-iT dsDNA BR Assay-Kit mit Mikrotiterplatten-Lesegerät
Hinweise:
1. Alle Qubit Assay-Kits sind mit den Fluorometern vom Typ Qubit 1.0, Qubit 2.0, Quibit 3 und Qubit 4 verwendbar.
2. Dünnwandige 500 µl-PCR-Röhrchen sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur