Learn More
Invitrogen™ Qubit™ dsDNA HS Assaykit
Hochselektiv für doppelsträngige DNA (dsDNA) gegenüber RNA
103.00 € - 304.00 €
Benötigt: Qubit 1.0 oder Fluorometer 2.0 oder andere Fluorometer und dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
10606433 Invitrogen™
Q32851
100 Assays 103.00 €
100 Assays Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 380
Zum Warenkorb hinzufügen
10616763 Invitrogen™
Q32854
500 Assays 304.00 €
1 Set Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 531
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit wurde speziell für die Verwendung mit dem Qubit Fluorometer entwickelt. Das Assay bevorzugt in einem hohen Maße doppelsträngige DNA (dsDNA) gegenüber RNA und ist präzise bei Probenkonzentrationen von 10 pg/µl bis 100 ng/µl. Das Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, einen Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein beliebiges Volumen zwischen 1 µl und 20 µl) und die Konzentration mit dem Qubit-Fluorometer messen. Häufige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Protein beinflussen den Assay nicht.
Welches Produkt muss für die dsDNA HS (High Sensitivity)-Quantifizierung ausgewählt werden?
• Für 1–20 Proben: verwenden Sie dieses Qubit dsDNA HS Assay-Kit mit dem Qubit Fluorometer
• Für 20–2000 Proben: verwenden Sie das Quant-iT dsDNA HS Assay-Kit mit Mikrotiterplatten-Lesegerät
Hinweise:
1. Alle Qubit Assay-Kits sind mit den Fluorometern vom Typ Qubit 1.0, Qubit 2.0, Quibit 3 und Qubit 4 verwendbar.
2. Dünnwandige 500 µl-PCR-Röhrchen sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Auch als „1x“-dsDNA Assay-Kit erhältlich, das Reagenz und Puffer in einer Formulierung bereitstellt, die bis zu ein Jahr nach der Zubereitung als gebrauchsfertige Lösung haltbar ist.
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.