Learn More
Invitrogen™ Quant-it™ RiboGreen RNA Assay-Kit und RiboGreen RNA Reagenz, RediPlate™ 96 RiboGreen™ RNA Quantifizierungskit
Mit dem RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit werden schnelle, einfache und hochempfindliche Fluoreszenz-basierte RNA-Quantifizierungsassays ermöglicht. Die Mikrotiterplatte ist mit RiboGreen Reagenz vorgeladen, das bei Bindung an RNA oder DNA eine hellgrüne Fluoreszenz erzeugt.
Marke:  Invitrogen™ R11490
979.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10207502
  • 1032.00 € / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Quantifizierung von nur 1 ng RNA mit dem Quant-iT RiboGreen RNA Assay-Kit oder dem RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit. Diese RNA-Quantifizierungskits enthalten Quant-iT RiboGreen RNA-Reagenz, einen der empfindlichsten Farbstoffe zum Nachweisen und quantitativen Bestimmen von RNA in Lösung mit einem linearen Fluoreszenznachweis im Bereich von 1 bis 200 ng RNA.
Quant-iT RiboGreen RNA Assay-Kit
Das Quant-iT RiboGreen RNA Assay-Kit und das RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit enthalten einen der empfindlichsten Nachweisfarbstoffe für die Quantifizierung von RNA und bieten einen linearen Fluoreszenznachweis im Bereich von 1–200 ng RNA. Beide Assay-Kits enthalten Quant-iT RiboGreen RNA-Reagenz sowie Puffer und RNA-Standards.
RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit
Das RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit ist ein schneller, einfacher und hochempfindlicher, fluoreszenzbasierter RNA-Quantifizierungsassay. Die Mikrotiterplatte ist mit RiboGreen Reagenz vorgeladen, das bei Bindung an RNA oder DNA eine hellgrüne Fluoreszenz zeigt. Einfach Puffer und Proben in die Mikrotiterplatten-Wells geben, 10 Minuten warten und dann die Fluoreszenz in einem herkömmlichen fluoreszenzbasierten Mikrotiterplatten-Lesegerät ablesen. Das vielseitige RediPlate 96-Design eignet sich ideal für die RNA-Quantifizierung mit hohem Durchsatz oder die Messung kleiner Probenzahlen.
Das RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit bietet außerdem die folgenden Vorteile:
Automatisierbar — Die 10-minütige Inkubationszeit ohne Trennschritte macht den Assay ideal für automatisierte Verfahren mit hohem Durchsatz
Genau — Der durchschnittliche Variationskoeffizient für Replikationsassays beträgt ≤ 5 % bei Verwendung eines automatisierten Liquid-Handling-Systems
Komfortabel — Jede Platte enthält vorgemessene RNA-Standards und ist sofort einsatzbereit
Leicht ablesbar —Der Assay lässt sich mit herkömmlichen Fluoreszenz-basierten Mikrotiterplatten-Lesegeräten durchführen
Anwendungen
Das RediPlate 96 RNA-Quantifizierungskit ist ideal zur Messung des Ertrags aus RNA-Präparaten für Mikroarray-Experimente, Reverse-Transkription-PCR (RT-PCR), Differential-Display-PCR, Northern-Blot-Analyse, S1-Nuklease-Assays, RNase-Protektionsassays und cDNA-Bibliothekspräparate.
Quant-iT RiboGreen RNA-Reagenz
Das Quant-iT RiboGreen RNA-Reagenz ist einer der empfindlichsten Farbstoffe zum Nachweisen und quantitativen Bestimmen von RNA in Lösung, mit einem linearen Fluoreszenznachweis im Bereich von 1 bis 200 ng RNA. Dieses Reagenz ist auch im Quant-iT RiboGreen RNA Assay-Kit enthalten und wird komplett mit Puffer und RNA-Standard geliefert.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
Mikrotiterplatten-Lesegerät
1 bis 200 ng
Quant-iT RiboGreen RNA-Kit
500/525
200 bis 2.000 Küvettenassays mit 2 ml Assayvolumen
Quant-iT, RIBOGREEN
Raumtemperatur