Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA Assay-Kits und Quant-iT RNA HS Reagenz
Erzielen Sie mit den fluoreszierenden Quant-iT RNA Assay-Kits und -Reagenzien eine hochselektive und genaue Quantifizierung zahlreicher RNA-Proben. Das Quant-iT RNA HS Reagenz liefert ausreichend Material für mindestens 2000 Assays in einem 96-Well-Mikrotiterplattenformat.
Marke: Invitrogen™ Q33140
876.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
Ermöglichen Sie eine einfache und genaue RNA-Quantifizierung mit dem Quant-iT RNA Assay-Kit, das auch in Konfigurationen mit breitem Bereich (BR) und erweitertem Bereich (XR) sowie einem eigenständigen High-Sensitivity (HS) Reagenz erhältlich ist. Diese Quant-iT RNA-Quantifizierungskits sind für RNA über dsDNA sehr selektiv und können zur Erzeugung fluoreszenzbasierter linearer Detektionsbereiche von RNA verwendet werden.
Quant-iT RNA Reagenz und Assay-KitDas Quant-iT RNA Reagenz und Assay-Kit macht die RNA-Quantifizierung einfach und genau. Das Kit enthält konzentrierte Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte RNA-Standards. Der Assay ist hochselektiv für RNA gegenüber doppelsträngiger DNA und bietet einen Dynamikbereich von 5 bis 100 ng.
Quant-iT RNA BR (Broad Range) Assay-Kit
Das Quant-iT RNA BR (Broad Range) Assay-Kit bietet eine präzise und selektive Methode zur Quantifizierung von RNA-Proben mit hoher Abundanz. Im Vergleich zum hoch sensitiven Original Quant-iT RNA-Kit ist das Quant-iT RNA Broad Range-Kit ideal für Mikroarray-Proben mit höherer RNA-Konzentration. Der Assay ist hochselektiv für RNA gegenüber doppelsträngiger DNA und bietet einen Dynamikbereich von 20 bis 1000 ng RNA.
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay-Kit
Das Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay-Kit bietet eine präzise und selektive Methode zur Quantifizierung von RNA-Proben mit hoher Abundanz. Der Assay ist hochselektiv für RNA und quantifiziert keine DNA, Proteine und freien Nukleotide. Das Assay-Kit ist je nach Probenvolumen für anfängliche RNA-Probenkonzentrationen von 10 ng/µl bis 10.000 ng/µl konzipiert und bietet 200–10.000 ng linearen Nachweisbereich.
Für jeden Assay einfach das Reagenz mit dem mitgelieferten Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein Volumen zwischen 1 µl und 20 µl ist ausreichend) und die Konzentration mit einem Fluoreszenz-basierten Mikrotiterplatten-Lesegerät auslesen. Häufige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Proteine beeinflussen den Assay nicht.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
RNA-Quantifizierung | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
5 bis 100 ng | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
1.000 Reaktionen (Assay-Volumen 200 μl) | |
Quant-iT |