Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ UV-Free Gel Purification Kit
Gebrauchsfertig für Klonierung, Sequenzierung, Transformation oder Transfektion
Marke: Invitrogen™ K200025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56000kg
Beinhaltet: Jedes S.N.A.P. UV-freie Gelaufreinigungskit enthält ausreichend Kristallviolettreagenzien, S.N.A.P.-Säulen, Probenfläschchen, Natriumjodid-Lösung, Aufreinigungspuffer und steriles Wasser für 25 Gelaufreinigungen.
Beschreibung
Das S.N.A.P.™ Das UV-freie Gelreinigungskit verwendet ungiftige Reagenzien, um intakte DNA-Fragmente aus Agarose-Gelen schnell zu reinigen. Der Schlüssel zur Isolierung unbeschädigter DNA ist das einzigartige Kristallviolettreagenz, das die Visualisierung von DNA (>=200 ng) im Gel unter Umgebungslicht ermöglicht. Auf diese Weise entfällt die Notwendigkeit von Ethidiumbromid und die Aussetzung gegenüber UV-Licht, was DNA schnitzen und beschädigen kann. Nukleinsäuren bis zu 7 kb werden mit dem praktischen S.N.A.P.™ Harz, das gebrauchsfertig in einem Spin-Säulenformat bereitgestellt wird, effizient aus dem Gel gereinigt. Das Harz eliminiert organische Extraktionen, die gefährliche Abfälle erzeugen. Darüber hinaus gibt es keine zeitaufwändigen Ethanolniederschläge.
Einfache Verwendung
Das S.N.A.P.™ Das UV-freie Gelaufreinigungskit liefert reine, intakte DNA in einem einfach durchzuführenden, schnellen Verfahren. Einfach:
1. Gel mit einer Kristallviolettreagenz vorbereiten und Proben in einen Kristallviolett-Ladepuffer laden.
2. DNA-Band unter Umgebungslicht visualisieren und aus Agarose-Gel ausschneiden. NaI-Lösung (mitgeliefert) hinzufügen und die Agarose bei 42-50 °C schmelzen.
4. Die Probe auf die S.N.A.P.™ Spin-Säule laden.
5. Kontamination auswaschen.
6. DNA in Wasser eluieren.
Die eluierte DNA ist hochrein, intakt und gebrauchsfertig für Klonierung, Sequenzierung, Transformation oder Transfektion.
Spezifikation
Zentrifugationssäule | |
Kit | |
DNA-Fragmente in Agarose-Gelscheiben, Gelproben | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
25 Aufreinigungen | |
Gel-Aufreinigungskit | |
Nukleinsäuren in Gelfragmenten |
Jedes S.N.A.P.™ UV-freie Gelaufreinigungskit enthält ausreichend Kristallviolettreagenzien, S.N.A.P.™ Säulen, Probefläschchen, Natriumjodid-Lösung, Aufreinigungspuffer und steriles Wasser für 25 Gelaufreinigungen. Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden. | |
Zentrifugationssäule | |
Klonierung, PCR | |
Kristallviolett | |
S.N.A.P.™ | |
25 Aufreinigungen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.