Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Photographic Filter
Optimale Filtration für das Fotografieren von Gelen
Marke: Invitrogen™ S7569
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Der Fotografische Filter SYBR gewährleistet die optimale Filtration für das Fotografieren von Gelen, die mit Nukleinsäure-Gel-Farbstoffen SYBR Green I, SYBR Green II und SYBR Gold gefärbt wurden. Bei diesem Filter handelt es sich um ein Gelatinequadrat von 75 x 75 mm, das unter das Objektiv einer Polaroid-Kamera in einem typischen Dunkelkammeraufbau passt.
- Markertyp: SYBR-Farbstoffe; Marker oder Farbstoff: SYBR Gold, SYBR Green I, SYBR Green II; Plattform: Polaroidkamera
Agarosegelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
Raumtemperatur | |
SYBR™ | |
Fotografische Filter SYBR | |
SYBR-Farbstoffe |
Polaroidkamera | |
Photografischer Filter | |
SYBR™ Gold, SYBR™ Green II, SYBR™ Green I | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.