Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe Photographic Filter
Ideal für Schwarzweiß-Fotos von Gelen, die mit dem SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel gefärbt wurden
Marke:  Invitrogen™ S37100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10388742
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Filtertyp: Fotografischer Filter SYBR
  • Marker oder Farbstoff: SYBR-sicher
  • Plattform: Polaroidkamera
Agarosegelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
SYBR Safe™
Fotografische Filter SYBR
SYBR-Farbstoffe
Polaroidkamera
Photografischer Filter
SYBR™-sicher
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.