Learn More
Invitrogen™ T4 DNA Ligase (1 U/µL)
Ideale Klonierung (Ligation von stumpfen oder kohäsiven Enden) und Anhängen von Linkern oder Adaptern an DNA-Fragmente mit stumpfen Enden
Marke: Invitrogen™ 15224090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beinhaltet: Fläschchen mit 5X-Reaktionspuffer (250 mm Tris-HCl (pH 7.6), 50 mm MgCl2, 5 mm ATP, 5 mm DTT, 25 % (w/v) Polyethylenglycol-8000)
Beschreibung
T4-DNA-Ligase katalysiert die Bildung von Phosphodiesterbindungen bei vorhandenem ATP zwischen doppelsträngigen DNAs mit 3'-Hydroxyl- und 5'-Phosphat-Termini. Einzelsträngige Nukleinsäuren stellen keine Substrate für dieses Enzym dar.
- Optimierte Ligation innerhalb von 5 Minuten
- Quelle: Aufgereinigt aus E. coli Lambda-Lysogen NM989
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: Endodeoxyribonuklease, 3'- und 5'-Exodeoxyribonuklease-Assays; geprüfte Ligationseffizienz
- Unit-Definition: Eine Einheit katalysiert den Austausch von 1 nmol 32P-markiertem Pyrophosphat in ATP in 20 Min. bei 37 °C. Eine Einheit entspricht ungefähr 300 Ligationseinheiten mit kohäsiven Enden
- Reaktionsbedingungen der Einheit: 66 mM Tris-HCl (pH 7.6), 6.6 mM MgCl2, 10 mm DTT, 66 μm ATP,3.3 μm 32P-markiertem Pyrophosphat und Enzym in 0.1 ml 20 Min. bei 37 °C
ChiP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Klonierung, RNAi, Epigenetik &, nicht-kodierende RNA-Forschung, Klonierung von Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
1 U⁄µl | |
4 x 500 E | |
T4 DNA Ligase is supplied with a vial of 5X reaction buffer [250 mM Tris-HCl (pH 7.6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP, 5 mM DTT, 25% (w/v) polyethylene glycol-8000]. Store at -20°C. | |
Ligase |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.