Learn More
Invitrogen™ T7 Promoter Primer
Artikelnummer. 11675591
Click to view available options
Menge:
2μ g
Packungsgröße:
2 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11675591
Marke: Invitrogen™ N56002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Primer für PCR-Amplifikation, die viele Vektoren ergänzen
  • Entsalzt und gereinigt durch Gelfiltration
  • Für die Funktion durch PCR-Amplifikation getestet
  • In Mengen von 2 μg erhältlich
  • T7: 5'-TAATACGACTCACTATAGGG-3'
Sanger-Sequenzierung, Sanger-Sequenzierungstechnologie und -zubehör, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Promoter T7
Produkttyp Primer
Inhalt und Lagerung Primer werden lyophilisiert in 10 mM Tris-HCl, pH 7,5, 1 mM EDTA geliefert. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Primer-Länge 20-mer
Primer-Sequenz 5´d[TAATACGACTCACTATAGGG]3´
Reinigungsverfahren Gel-aufgereinigt
Versandbedingung Raumtemperatur
Primer T7.
Menge 2μ g
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-Amplifikation
Form Lyophilisiert