Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II Vector, without competent cells
Description
Die T7- und Sp6-Promoter des pCR II Vektors ermöglichen die In-vitro-Transkription des Inserts für die Herstellung von Sense- bzw. Antisense-Produkten. Das TA Cloning Kit Dual Promoter verwendet den pCRII Klonierungsvektor und ExpressLink T4 DNA Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von fünfzehn Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen. Reaktionen erbringen in der Regel >80 % Rekombinationen mit Inserts.
- Schnell und bequem: Ligation bei Raumtemperatur in 15 Minuten
- Effizient: Blau/Weiß-Screening und >80 % Klone mit korrektem Insert
- Flexibel: Wahl von Kanamycin- oder Äsculin-Resistenz für eine flexible Antibiotika-Auswahl
- Sorgenfrei: Eliminiert jegliche enzymatischen Änderungen des PCR-Produkts
- Optimiert: Erfordert keine Verwendung von PCR-Primern, die Restriktionsstellen enthalten
- 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- T7 und Sp6-Promoter zur In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung
- Vielseitige Polylinker mit flankierenden EcoR I-Stellen für eine einfache Exzision von Inserts
- M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
- Klonierungsmethode: Restriktionsenzym/MCS
- So funktioniert TA Cloning
- Taq-Polymerase hat eine nicht Template-abhängige Aktivität, die ein Einzel-Desoxyadenosin (A) an den 3'-Enden von PCR-Produkten einfügt
- Der linearisierte Vektor in diesem Kit weist Rückstände von Einzel-3'-Desoxythymidin (T) auf.
- Auf diese Weise können PCR-Inserts effizient mit dem Vektor ligiert werden
- Kit-Konfigurationen
- Das TA Cloning Kit ist in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich: mit One Shot INVF‘ chemisch kompetentem E. Coli (K2050-01 and K2050-40), One Shot TOP10F' chemisch kompetentem E. coli (K2060-01 und K2060-40) sowie ohne kompetente Zellen (K2750-20 und K2750-40) in Packungsgrößen mit 20 oder 40 Reaktionen.
Klonierung, PCR-Klonierung
Specifications
Specifications
| Bakterien- oder Hefenstamm | Nicht enthalten |
| Klonierungsmethode | TA Cloning |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält den linearisierten pCR™II-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Alle Komponenten sind bei –20 °C zu lagern. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden. |
| Format | Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR Cloning |
| Anzahl Reaktionen | 40 Reaktionen |
| Produktlinie | TA Cloning |
| Produkttyp | Klonierungskit |
| Promoter | T7, SP6 |
| Menge | 40 rxns |
| Show More |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.