Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli, no manual
Artikelnummer. 10749803
Change view
Click to view available options
Menge:
40 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10749803 40 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10749803 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KNM204040
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Designed for cloning Taq-amplified PCR products directly from PCR reaction using overnight ligation step
TA Cloning Kits use a pCR vector and yield ≥80% recombinants with ≥90% of the recombinants containing inserts.
  • 3′-T overhangs for direct ligation of Taq-amplified PCR products
  • Choice of T7 (pCR2.1) or T7 and Sp6 (pCRII) promoters for in vitro RNA transcription and sequencing
  • Versatile polylinker with flanking EcoR I sites for easy excision of inserts
  • Choice of kanamycin or ampicillin selection
  • Easy blue/white colony screening
  • M13 forward and reverse primer sites for sequencing
  • Manual not included
  • Cloning Method: Restriction enzyme/MCS
Cloning, PCR Cloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm INVαF'
Inhalt und Lagerung Store One Shot E. coli at -80°C. Store all other components at -20°C. All reagents are guaranteed stable for 6 months when properly stored.
Enthält Linearized pCR2.1vector, T4 DNA ligase, 10X ligation buffer, dNTPs, 10X PCR buffer, sterile water, and controls, One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid. Without manual.
Anzahl Reaktionen 40
Produkttyp One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli
Menge 40 Reaktionen
Vektor TA Cloning Vectors