Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ 5M NaCl
Steril gefilterte, vorgemischte Lösung mit 292,2 g/l NaCl
Marke: Invitrogen™ 24740011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Allgemeine Stammlösung, die in vielen molekularbiologischen und forensischen Anwendungen verwendet wird
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, allgemeine Reagenzien & Zubehör zur gDNA-Aufreinigung, Aufreinigung von genomischer DNA, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese & Blotting, RNAi, Epigenetik & Forschung nicht-kodierender RNA, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Natriumchlorid | |
Bei 15 °C bis 30 °C lagern. | |
UltraPure™ | |
10 l | |
Raumtemperatur |
5 M | |
Forensisch, Molekularbiologie | |
NaCl (Natriumchlorid) | |
Molekularbiologische Qualität | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.