Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10256282
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10256282 1 l 1 Liter
11578896 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10256282 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15591043
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für Anwendungen in den Bereichen Nukleinsäurehybridisierung und Blot-Transfer
  • UltraPure 20X SSPE ist gebrauchsfertiges Pufferkonzentrat
  • Lieferung in 1 l-Kunststoffflaschen bzw. stapelbaren 4 l/10 l -Cubitainer™ Boxen
  • Steril gefiltertes UltraPure 20X SSPE enthält 3.0M NaCl, 0.2M NaH2PO4und 0.02M EDTA mit pH-Wert 7.4
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt. Nachhaltige Verpackung
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese & -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20 X
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting
Produktlinie UltraPure
Produkttyp SSPE
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraPure SSPE, 20X
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.