Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Tris-Puffer (Pulverformat)
Beskrivning
Innehåller
Ein 1 kg Behälter UltraPure Tris Puffermittel
- Wird aufgrund seines Pufferbereichs (pH 7,0 bis 9,0) und seiner Kompatibilität mit zahlreichen Enzymen, einschließlich Restriktionsendonukleasen und DNA-modifizierenden Enzymen, verwendet
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Beställningsinfo
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Tris |
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: Ein Behälter (1 kg) UltraPure™ Tris Puffermittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting |
| Produktlinie | UltraPure |
| Produkttyp | Tris-Puffer |
| Menge | 1 kg |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
| Form | Pulver |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?